SML1443
L48H37
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3E,5E)-1-ethyl-3,5-bis[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methylidene]piperidin-4-one, 1-Ethyl-3,5-bis(3,4,5-trimethoxybenzylidene)piperidin-4-one, 1-Ethyl-3,5-bis[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methylene]-4-piperidinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C(CN(CC)C/1)=C/C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2)C1=C\C3=CC=C(OC)C(OC)=C3OC
InChI
1S/C27H33NO7/c1-8-28-15-19(13-17-9-11-21(30-2)26(34-6)24(17)32-4)23(29)20(16-28)14-18-10-12-22(31-3)27(35-7)25(18)33-5/h9-14H,8,15-16H2,1-7H3/b19-13+,20-14+
XLPNFINERWLGNC-IWGRKNQJSA-N
Applicazioni
- to investigate intracellular signaling of LPS in signal transduction pathways via endosomic toll-like receptor 4 (TLR4) in colonic epithelium
- to determine its anti-cancer effects in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)
- to study its effects on lipopolysaccharide (LPS) and palmitate CC chemokine ligand 2 (CCL2) responses in normal kidney proximal tubule cells
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)