Vai a
SML0670
Leonurine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Guanidino-1-butanol syringate, 4-Guanidinobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, SCM-198
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 452.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=NCCCCOC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)O)OC)N
InChI
1S/C14H21N3O5/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17)
InChI key
WNGSUWLDMZFYNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Leonurine (SCM-198) is a natural product with antioxidant, anti-inflammatory, and cardioprotective activity being investigated for the treatment of cardiovascular disease and stroke. Leonurine suppresses inflammation and oxidative stress, decreasing a number of inflammatory factors, reducing cardiac Nox4 expression, ROS production, NF-KB activation, and plasma MMP-2 activity and increasing superoxide dismutase (SOD).
Leonurine is an antioxidant, anti-inflammatory cardioprotective agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80598163880
Leonurine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0670
Leonurine
Leonurine hydrochloride phyproof® Reference Substance
PHL80598
Leonurine hydrochloride
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
98%
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)