SML1376
BTC
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-6-ol, 2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H10O2S/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,15-16H
MDGWZLQPNOETLH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3