Documenti fondamentali
11140
Sigma-Aldrich
(+)- L-ascorbato di sodio
(+)-Sodium L-ascorbate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Acido L(+)-ascorbico, Vitamina C
Scegli un formato
50 G
CHF 41.00
250 G
CHF 129.00
1 KG
CHF 451.00
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 41.00
250 G
CHF 129.00
1 KG
CHF 451.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NaO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.11
Beilstein:
3767246
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058010
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
Perdita
≤0.2% loss on drying, 110 °C
Colore
white
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 642.6 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Descrizione generale
La vitamina C (acido ascorbico) è un carboidrato a basso peso molecolare con una struttura ene-diolo. È una molecola elettron-donatrice solubile in acqua, molto diffusa in natura. La vitamina C si trova in abbondanze nella frutta e nella verdura.
L′ascorbato di sodio, conosciuto anche come ascorbato minerale, è il sale sodico dell′acido ascorbico, chiamato comunemente vitamina C. È questa una molecola idrosolubile dalle svariate applicazioni, in particolar modo in biologia cellulare, ambito in cui viene impiegata come agente riducente per mitigare lo stress ossidativo. È una molecola di rilievo anche nella ricerca biochimica, disciplina in cui viene utilizzata come nutriente essenziale per esseri umani ed animali. Inoltre, l′ascorbato di sodio funge da cofattore di numerosi enzimi coinvolti nel metabolismo cellulare, ed è quindi utilizzato come antiossidante endogeno, coenzima e metabolita negli studi di metabolomica
Nella ricerca biochimica, il sale di sodio dell′acido L-ascorbico si dimostra assai versatile agendo vuoi come stimolatore della deposizione del collagene vuoi come inibitore dell′elastogenesi. Queste prerogative fanno sì che esso trovi vasta applicazione nello studio dei processi e dei meccanismi cellulari, rendendolo uno strumento indispensabile per l′indagine dei vari aspetti della biochimica, della metabolomica e della biologia cellulare.
Applicazioni
Il (+)-L-ascorbato di sodio viene usato:
  • come standard nello studio degli affetti antiossidanti e degli effetti citotossicologici degli integratori alimentari a base di aloe vera
  • nella preparazione della soluzione B per la rivelazione della replicazione del DNA mitocondriale per mezzo di 5-etinill-2′-deossiuridina (EdU)
  • nella preparazione della soluzione per la marcatura con EdU
  • nella preparazione della soluzione per la colorazione della β-galattosidasi
Azioni biochim/fisiol
La vitamina C (acido ascorbico) agisce in genere da riducente. Svolge un ruolo di importanza vitale a livello della funzione vascolare.
Caratteristiche e vantaggi
  • Può essere impiegato in attività di ricerca in metabolomica e in biochimica
  • Composto di elevata qualità indicato per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Materiale di partenza per la sintesi di elementi costitutivi chirali[1][2][3]; acido L-ascorbico, articolo[4]
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H. Omura and K. Yamafuji et al.
Antibiotics, Vitamins and Hormones, 115-115 (1977)
J.A.J.M. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1987)
J.A. Vekemans et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
Transmembrane Ca2+ signaling and a new class of inhibitors.
H Hidaka et al.
Methods in enzymology, 139, 570-582 (1987-01-01)
Michael Bauer et al.
Cell reports, 29(12), 3785-3795 (2019-12-19)
Adenoviruses (AdVs) cause respiratory, ocular, and gastrointestinal tract infection and inflammation in immunocompetent people and life-threatening disease upon immunosuppression. AdV vectors are widely used in gene therapy and vaccination. Incoming particles attach to nuclear pore complexes (NPCs) of post-mitotic cells, then rupture
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Footprinting
    Used for hydroxyl radical DNA footprinting. Worked fine