Documenti fondamentali
SML1298
Sigma-Aldrich
ML309 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(Cyclopentylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole-1-acetamide hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 294.00
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 294.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H29FN4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.03
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C) that binds reversibly the enzyme. ML309 inhibits production of neomorphic 2-hydroxyglutarate in glioblastoma cell line.
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C).
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jan Mauer et al.
Nature chemical biology, 15(4), 340-347 (2019-02-20)
Small nuclear RNAs (snRNAs) are core spliceosome components and mediate pre-mRNA splicing. Here we show that snRNAs contain a regulated and reversible nucleotide modification causing them to exist as two different methyl isoforms, m1 and m2, reflecting the methylation state