Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 306.00 CHF 260.10 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N2O3S · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 260.10
Prezzo di listinoCHF 306.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Biochem/physiol Actions
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >25 mg/mL |
| color faintly yellow to dark yellow | color faintly yellow to dark yellow | color red | color red to brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?