Vai a
SML3196
SU086
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-3-(3-Nitrophenyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 292.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 75.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SU086 is a cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis. SU086 is shown to inhibit prostate cancer cell growth, migration, and invasion in vitro (10 μM) through non-androgen receptor mediated pathways. SU086 displays favorable PK profile and synergizes with enzalutamide and abiraterone to decrease prostate cancer growth in vitro and in vivo. It is a potent inhibitor of selenoprotein thioredoxin reductases (TrxRs).
cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1601SML1311SML1009
SU086 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3196
SU086
NSC59984 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1601
NSC59984
Rubone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1311
Rubone
PFK15 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1009
PFK15
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to brown
color
yellow to orange
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)