SML1180
WWL229
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3-Methoxypropyl)-1-piperidinecarboxylic acid 4-nitrophenyl ester, 4-Nitrophenyl 2-(3-methoxypropyl)piperidine-1-carboxylate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N2C(CCCOC)CCCC2
InChI
1S/C16H22N2O5/c1-22-12-4-6-13-5-2-3-11-17(13)16(19)23-15-9-7-14(8-10-15)18(20)21/h7-10,13H,2-6,11-12H2,1H3
XVBRVSAGMWRVCK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.