Vai a
SML1767
Sparstolonin B
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,10-Dihydroxy-3H-pyrano[3,4,5-kl]xanthen-3-one, Sparstolenin B, SsnB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 435.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.22
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC2=C1OC3=C4C(C(OC=C42)=O)=C(O)C=C3
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-11-8(5-7)9-6-19-15(18)14-10(17)2-4-12(20-11)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI key
DHSASSJDMAHICE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent TLR2 and TLR4 antagonist that exhibits anti-inflammatory and anti-viral (anti-HIV) properties
Sparstolonin B (SsnB), an isocoumarin isolated from Sparganium stoloniferum and Scirpus yagara, is a potent TLR2 and TLR4 antagonist that exhibits anti-inflammatory and anti-viral (anti-HIV) properties. Sparstolonin B inhibits LPS induced inflammation in 3T3- L1 adipocytes, and reduces the body weight of rats fed with high fat diet. Sparstolonin B mitigates inflammation in nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in mice model.
Sparstolonin B (SsnB) is a polyphenol. It has a structural features similar to xanthone and isocoumarin. SsnB exerts anti-inflammatory properties on mouse and human macrophages. SsnB can significantly reduce hypoxia–reoxygenation-induced inflammation of cardiomyocytes by blocking extracellular signal-regulated protein kinase (ERK1/2) and c-jun N-terminal kinases (JNK) signaling pathways. Thus, SsnB acts as a potent therapeutic for the treatment of myocardial ischemia–reperfusion (MIR) injury.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB00155SML2808GF10716083
Asparanin B ≥90% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00155
Asparanin B
Sparsentan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2808
Sparsentan
Iron boride powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
GF10716083
Iron boride
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can IP injections of Sparstolonin B cross the blood-brain barrier into the neuroparenchyma in mice?
    1 answer
    1. This product is not tested for in vivo use. However, a literature review indicates that SsnB can cross the blood-brain barrier.
      Kindly review the following publications:
      Zhong Q, Zhou K, Liang QL, Lin S, Wang YC, Xiong XY, Meng ZY, Zhao T, Zhu WY, Yang YR, Liao MF, Gong QW, Liu L, Xiong A, Hao J, Wang J, Yang QW. Interleukin-23 Secreted by Activated Macrophages Drives γδT Cell Production of Interleukin-17 to Aggravate Secondary Injury After Intracerebral Hemorrhage. J Am Heart Assoc. 2016 Oct 11;5(10):e004340. doi: 10.1161/JAHA.116.004340. PMID: 27729335; PMCID: PMC5121525.
      Wang Y, Jiang S, Xiao J, Liang Q, Tang M. Sparstolonin B improves neurological outcomes following intracerebral hemorrhage in mice. Exp Ther Med. 2018 Jun;15(6):5436-5442. doi: 10.3892/etm.2018.6092. Epub 2018 Apr 24. PMID: 29844805; PMCID: PMC5958797.