SML1139
Rostafuroxin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3,5,14)-21,23-epoxy24-Norchola-20,22-diene-3,14,17-triol, PST 2238
Scegli un formato
CHF 134.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 134.00
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1cc(cc1)[C@@]2([C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O)CC4)C)CC3)(CC2)O)C)O
InChI
1S/C23H34O4/c1-20-8-5-17(24)13-15(20)3-4-19-18(20)6-9-21(2)22(25,10-11-23(19,21)26)16-7-12-27-14-16/h7,12,14-15,17-19,24-26H,3-6,8-11,13H2,1-2H3/t15-,17+,18+,19-,20+,21-,22+,23+/m1/s1
AEAPORIZZWBIEX-DTBDINHYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)