94300
Urethane
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.07 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 77.8 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges