Vai a
SML0505
Tienilic Acid
≥98% (HPLC), P450 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Ticrynafen, Tienylic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-thienylcarbonyl)phenoxy]-acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 88.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 349.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8Cl2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
254-826-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tienilic Acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(c(Cl)c1Cl)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C13H8Cl2O4S/c14-11-7(13(18)9-2-1-5-20-9)3-4-8(12(11)15)19-6-10(16)17/h1-5H,6H2,(H,16,17)
InChI key
AGHANLSBXUWXTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tienilic Acid (Ticrynafen) is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10. It was once used as a loop diuretic drug with uric acid-lowering (uricosuric) actvity, but was removed from market because of hepatotoxicity.
Tienilic Acid is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1083SML1813C3618
Tienilic Acid ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0505
Tienilic Acid
Ani9
Sigma-Aldrich
SML1813
Ani9
Cetirizine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3618
Cetirizine
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)