SML1089
AZ191
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[2-Methoxy-4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-[4-(1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)-pyrimidin-2-yl]-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, white to yellow to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1C2=CN=CC=C2C(C3=NC(NC4=C(OC)C=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=C3)=C1
InChI
1S/C24H27N7O/c1-29-10-12-31(13-11-29)17-4-5-21(23(14-17)32-3)28-24-26-9-7-20(27-24)19-16-30(2)22-15-25-8-6-18(19)22/h4-9,14-16H,10-13H2,1-3H3,(H,26,27,28)
ZYVXTMKTGDARKR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)