Documenti fondamentali
SML1065
Sigma-Aldrich
TR100
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyano-3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-octyl-2-propenamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 142.00
25 MG
CHF 434.00
CHF 142.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 142.00
25 MG
CHF 434.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.61
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 142.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(/C=C(C#N)\C(NCCCCCCCC)=O)C2=C(N1CCCN(C)C)C=CC=C2
InChI
1S/C26H38N4O/c1-5-6-7-8-9-12-16-28-26(31)22(20-27)19-24-21(2)30(18-13-17-29(3)4)25-15-11-10-14-23(24)25/h10-11,14-15,19H,5-9,12-13,16-18H2,1-4H3,(H,28,31)/b22-19-
XXRLIGWROLDOLS-QOCHGBHMSA-N
Azioni biochim/fisiol
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells.
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells. TR100 selectively disrupts Tm5NM1/2 containing actin filaments. TR100 induces apoptosis in a panel of neural crest-derived tumor cell lines with no adverse effects on cardiac structure and function.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katharina Baron et al.
PloS one, 11(11), e0164284-e0164284 (2016-11-11)
Quantitative magnetic resonance imaging (qMRI) offers several advantages in imaging and determination of soft tissue alterations when compared to qualitative imaging techniques. Although applications in brain and muscle tissues are well studied, its suitability to quantify relaxation times of intact