Vai a
SML0954
Thiocolchicine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-Demethoxy-10-(methylthio)colchicine, 10-Thio-colchicine, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, NSC 186301
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.50
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-346-8
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(C)c1[c](cc2c(cc1)c3c(cc(c(c3OC)OC)OC)CC[C@@H]2NC(=O)C)=O
InChI
1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
CMEGANPVAXDBPL-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiocolchicine is an antimitotic alkaloid and apoptosis inducer that inhibits tubulin polymerization and microtubule assembly.
Thiocolchicine is an antimitotic alkaloid and apoptosis inducer.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)