Vai a
SML0936
Teriflunomide
≥98% (HPLC), anti-inflammatory immunomodulator, powder
Sinonimo/i:
(Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamide, HMR 1726, N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamide, SU 20
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 67.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 335.00
CHF 284.75
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 67.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Teriflunomide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
InChI key
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Application
Teriflunomide has been used as a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Teriflunomide is an orally available anti-inflammatory immunomodulator.
Teriflunomide is an orally available anti-inflammatory immunomodulator. It blocks the activity of dihydroorotate dehydrogenase, preventing pyrimidine synthesis and T and B cell proliferation and function. Teriflunomide has been used to treat rheumatoid arthritis and was recently approved for multiple sclerosis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0002247PHR8439Y0002253
Teriflunomide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0936
Teriflunomide
vibrant-m
Y0002247
Teriflunomide
vibrant-m
PHR8439
Teriflunomide
vibrant-m
Y0002253
Teriflunomide for assay
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pkg of 200 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teriflunomide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)