Vai a
SML0040
Lometrexol hydrate
≥95% (HPLC), powder, GARFTase inhibitor
Sinonimo/i:
LY 264618 hydrate, N-[4-[2-[(6R)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl]ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 252.00
CHF 214.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 794.00
CHF 674.90
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25N5O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.45 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 214.20
Prezzo di listinoCHF 252.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Lometrexol hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)C2)N1
InChI
1S/C21H25N5O6.H2O/c22-21-25-17-14(19(30)26-21)9-12(10-23-17)2-1-11-3-5-13(6-4-11)18(29)24-15(20(31)32)7-8-16(27)28;/h3-6,12,15H,1-2,7-10H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,22,23,25,26,30);1H2/t12-,15+;/m1./s1
InChI key
AEFQSKJUVDZANQ-YLCXCWDSSA-N
Application
Lometrexol hydrate was used to compare the biological activity of potent inhibitor of human GARFTase.
Biochem/physiol Actions
Glycinamide Ribonucleotide Formyltransferase (GARFTase) is a folate-dependent enzyme required for de novo purine synthesis. Lometrexate is a potent inhibitor of GARFTase, but does not interfere with enzymes involved in the synthesis of folate. Lometrexerol has been tested clinically for the treatment of various cancers as an anti-folate like agent, similar to methotrexate. Treatment with lometrexol rapidly decreases ATP and GTP levels, cell cycle arrest and induces apoptosis. Although depletion of nucleotide pools induces p53 expression, lometrexol is cytotoxic in both wild-type and mutant p53 expressing tumor cells. Lometrexol is cytotoxic in CCRF-CEm leukemia cells with an IC50 of 2.9 nM.
Glycinamide ribonucleotide formyltransferase inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N3136Y0000400PHR8745
Naltrexone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000400
Naltrexone hydrochloride
Naltrexone certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR8745
Naltrexone
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)