Documenti fondamentali
SML0818
Sigma-Aldrich
A-841720
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-(Dimethylamino)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Scegli un formato
25 MG
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 351.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.45
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2nccc(c2c3nc[n]([c](c31)=O)N4CCCCCC4)N(C)C
InChI
1S/C17H21N5OS/c1-20(2)12-7-8-18-16-13(12)14-15(24-16)17(23)22(11-19-14)21-9-5-3-4-6-10-21/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
GYWGXEGOXODOQU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist that displays greater than 30-fold selectivity over another Group I metabotopic glutamate receptor, mGluR5. The compound has potent analgesic properties, and can also diminish motor and cognitive activity.
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.