Vai a
SML0404
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid
≥98% (HPLC), E1α pyruvate dehydrogenase modulator, powder
Sinonimo/i:
6,8-Bis[(phenylmethyl)thio-octanoic acid, CPI-613
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 388.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.59
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 97.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
InChI key
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Application
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been used as pyruvate dehydrogenase (PDH) inhibitor:
  • to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
  • to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
  • to validate basal respiration in tissue respirometry
Biochem/physiol Actions
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator that prevents cancer cells from metabolizing glucose for energy. 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been granted orphan drug status by the US FDA for pancreatic cancer.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid (CPI-613) is a lipoate analog. It acts as a mitochondrial disrupter by blocking the mitochondrial enzymes pyruvate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0683SML2699SML1848
JNJ-40418677 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0683
JNJ-40418677
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)