SML0556
LY344864 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3R)-3-(Dimethylamino)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl]-4-fluoro-benzamide hydrochloride
Scegli un formato
CHF 111.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 111.00
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc3c([nH]c4c3C[C@@H](CC4)N(C)C)cc2.Cl
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.