Documenti fondamentali
SML0518
Sigma-Aldrich
NSC405020
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)-benzamide, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, NSC 405020
Scegli un formato
5 MG
CHF 111.00
25 MG
CHF 348.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 111.00
25 MG
CHF 348.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.16
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)C(=O)NC(CCC)C)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP that repressed tumor growth and caused a fibrotic DPEX-like tumor phenotype in vivo. NSC405020 does not inhibit the catalytic activity of MMP-2.
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura Rolland et al.
Journal of molecular cell biology (2022-10-23)
Understanding how certain animals are capable of regenerating their hearts will provide much needed insights into how this process can be induced in humans in order to reverse the damage caused by myocardial infarction. Currently, it is becoming increasingly evident