444225
MMP-3 Inhibitor II
The MMP-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 161314-17-6, controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-3 Inhibitor II, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)-glycylhydroxamic Acid, NNGH
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 8 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
human MMP-3
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
MacPherson, L.J., et al. 1997. J. Med. Chem. 40, 2525.
WGK 3
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.