Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 112.00 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 540.00 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1860.00 |
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2830.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La BSA svolge il ruolo di proteina carrier per biomolecole quali acidi grassi, amminoacidi e steroidi.
Application
- con gli anticorpi primari per prevenire i legami aspecifici nell′immunoistochimica delle sezioni cardiache
- come componente della soluzione di inibitori della tripsina
- come componente del tampone di separazione sterile per l′immunocitochimica delle cellule del progenitore linfoide comune (CLP)
Non abbiamo testato specificamente il prodotto nelle seguenti applicazioni, ma l′impiego di A8022 in varie applicazioni è citato in diverse pubblicazioni, tra cui:
- Embryo culture (Dobrinsky, J.R. et al., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
- Oocyte culture medium (Jung, Y.J., and Cheon, Y.-P., Dev. Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
- Western blot (Chronopoulos, A. et al., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
Biochem/physiol Actions
- Per il trasporto di farmaci, ormoni e acidi grassi.
- Come agente bloccante nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per prevenire il legame aspecifico degli antigeni e degli anticorpi ai pozzetti delle micropiastre.
- La BSA è un componente fondamentale dei terreni di coltura cellulare e favorisce la differenziazione delle cellule staminali embrionali (hESC).
- La BSA presenta le stesse caratteristiche strutturali dell′albumina sierica umana. Grazie alla sua elevata solubilità, al costo contenuto, alla grande purezza e all′interazione con i tensioattivi, la BSA è utile all′industria farmaceutica e cosmetica.
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description heat shock fraction, pH 5.2, ≥96% | description lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98% | description lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| assay ≥96% | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) western blot: suitable, electrophoresis: suitable, blocking: suitable, ELISA: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin New Zealand origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?