Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 74.40 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 219.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Cetirizine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
relevant disease(s)
allergies
SMILES string
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98.0% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetirizine
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?