Documenti fondamentali
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 254.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 100.00
25 MG
CHF 254.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation.
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)