Vai a
SML0366
Cipamfylline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,9-dihydro-1H-Purine-2,6-dione, BRL 61063
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 344.00
CHF 292.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 292.40
Prezzo di listinoCHF 344.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0422F124SML0819
Cipamfylline ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0366
Cipamfylline
Furafylline ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F124
Furafylline
Bisdionin C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0819
Bisdionin C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)