Vai a
SML0819
Bisdionin C
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1′-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,1′-Trimethylenedi-theobromine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 108.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 422.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 108.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor.
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor. Bisdionin C also potently inhibits bacterial AfChiB1 chitinase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
112252SAE0052HPA010575
Bisdionin C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0819
Bisdionin C
description
≥98% (HPLC)
description
The Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F controls the biological activity of Acidic Mammalian Chitinase.
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)