SML0331
Prasugrel
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate, CS 747, CS-747, Effient, Efient, LY640315
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL (warmed at 60 °C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
InChI
1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... P2RY12(64805)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Surface receptors for extracellular nucleotides are called P2 receptors. Learn more about P2Y G protein-coupled receptors, GPCRs, and ionotropic P2 receptors (P2X ligand-gated ion channels, LGICs).