Documenti fondamentali
SML0222
Sigma-Aldrich
TVP1022
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (S)-Rasagiline, S-(-)-N-Propargyl-1-aminoindan
Scegli un formato
5 MG
CHF 107.00
25 MG
CHF 409.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 107.00
25 MG
CHF 409.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 107.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
(Powder, Film or Oil)
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCN[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m0/s1
RUOKEQAAGRXIBM-LBPRGKRZSA-N
Azioni biochim/fisiol
TVP1022 is an S-isomer of rasagiline, a PKC Pathway activator and neuroprotective and cytoprotective
TVP1022, the S-isomer of rasagiline, an anti-Parkinson drug, appears to have the same neuroprotective activity as the R-isomer, but is 1000-fold less active as an MAO-B inhibitor. TVP1022, a neuroprotective and cytoprotective molecule, is also cardioprotective in rat models. Its activity is believed to involve stabilization of mitochondrial membrane potential, induction of Bcl-2 and activation of the PKC signalling pathway, enhancing the phosphorylation of protein kinase C and glycogen synthase kinase-3β.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)