Vai a
SML0212
PSB36
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-(3-hydroxypropyl)-8-(3-noradamantyl)xanthine, 1-Butyl-8-(hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,9-dihydro-3-(3-hydroxypropyl)-1H-purine-2,6-dione, PSB-36
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 1150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(=O)N(CCCO)c2nc([nH]c2C1=O)C34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4
InChI
1S/C21H30N4O3/c1-2-3-5-25-18(27)16-17(24(20(25)28)6-4-7-26)23-19(22-16)21-11-13-8-14(12-21)10-15(21)9-13/h13-15,26H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,21-
InChI key
CIBIXJYFYPFMTN-FZUGUKJMSA-N
Application
PSB36 was used to examine the role of A1-adenosine receptor-mediated cell signaling in CD39 expression in pancreatic b-cells of streptozotocin-induced diabetic mice.
Biochem/physiol Actions
PSB36 is a very potent, selective antagonist of the adenosine A1 receptor. The compound selectivity (Ki) for human A1, A2A, A2B and A3 receptors is 0.7, 980, 187 and 2300 respectively. PSB36 is considerably more potent that DPCPX (EC50 0.012 nM vs 2.9 nM)
PSB36 is an adenosine A1 AR antagonist
Inhibition of A1 adenosine receptor by PSB36 modulates the spinal antinociception in animal models.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0084G1918M3568
PSB36 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0212
PSB36
IM-12 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0084
IM-12
Gö 6983 ≥97%
Sigma-Aldrich
G1918
Gö 6983
MSX-3 hydrate ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
M3568
MSX-3 hydrate
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)