SML0208
KYP-2047
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-1-[[(2S)-1-(1-Oxo-4-phenylbutyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCCc1ccccc1)N2CCC[C@H]2C(=O)N3CCC[C@H]3C#N
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-15-17-10-5-13-22(17)20(25)18-11-6-14-23(18)19(24)12-4-9-16-7-2-1-3-8-16/h1-3,7-8,17-18H,4-6,9-14H2/t17-,18-/m0/s1
SPXFAUXQZWJGCJ-ROUUACIJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to neuropeptidases for your research needs.