Vai a
17373
Sudan red G
reagent for Ph. Eur.
Sinonimo/i:
1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol, Oil Red 113
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.31
EC Number:
214-968-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
12150
Beilstein/REAXYS Number:
1843558
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF
form
powder
quality
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
InChI key
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S4136201618S4261
Sudan red G reagent for Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17373
Sudan red G
Sudan III BioXtra, certified by the BSC
Sigma-Aldrich
S4136
Sudan III
Sudan Red 7B
Sigma-Aldrich
201618
Sudan Red 7B
Sudan IV certified by the BSC, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
agency
Ph. Eur., USP/NF
agency
certified by the BSC
agency
-
agency
certified by the BSC
quality
reagent for Ph. Eur.
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan red G
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)