Documenti fondamentali
SML0125
Sigma-Aldrich
CPA 1 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NSC 623721 hydrate, Naphtho[2,1-b:7,6-b′]difuran-2,8-dicarboxylic acid hydrate
Scegli un formato
5 MG
CHF 150.00
CHF 150.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 150.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.23 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 150.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
gray-brown
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OC(=O)c1cc2cc3ccc4oc(cc4c3cc2o1)C(O)=O
InChI
1S/C16H8O6.H2O/c17-15(18)13-4-8-3-7-1-2-11-10(6-14(21-11)16(19)20)9(7)5-12(8)22-13;/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20);1H2
HKVITMNNEVXIGB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CPA 1 is a potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases). CPA 1 is selective for CK2 and Pim kinases (Pim-1, Pim-2, and Pim-3) when evaluated against a panel of 112 protein kinases.
Potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)