SML0088
WZ811
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1,N4-Di-2-pyridinyl-1,4-benzenedimethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥7 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(Nc1ccccn1)c2ccc(CNc3ccccn3)cc2
InChI
1S/C18H18N4/c1-3-11-19-17(5-1)21-13-15-7-9-16(10-8-15)14-22-18-6-2-4-12-20-18/h1-12H,13-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
KBVFRXIGQQRMEF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3