Vai a
SML0087
MEGX
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
MGEX, Monoethylglycinexylidide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide, Norlidocaine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 122.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 511.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 122.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
Application
MEGX has been used in an approach to improve the yield of N-dealkylated lidocaine.
Biochem/physiol Actions
Lidocaine metabolite
Monoethylglycinexylidide (MEGX) is an active metabolite of lidocaine.
MEGX is generated by hepatic cytochrome P-450 system upon oxidative de-ethylation. Measurement of MEGX by immunoassay contributes to liver function test. MEGX possesses antiarrhythmic action and therefore extends lidocaine effect.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
168661A12700PHR1977
MEGX ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0087
MEGX
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)