Documenti fondamentali
SMB00560
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product deirved from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)