Documenti
SMB00249
Sigma-Aldrich
Myricetin 3-O-β-D-Galactopyranoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Myricetin 3-galactoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-12-15(28)17(30)18(31)21(33-12)34-20-16(29)13-8(24)3-7(23)4-11(13)32-19(20)6-1-9(25)14(27)10(26)2-6/h1-4,12,15,17-18,21-28,30-31H,5H2/t12-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
FOHXFLPXBUAOJM-MGMURXEASA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3