Documenti fondamentali
SMB00413
Sigma-Aldrich
α-GalNAc-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-GalNAc-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29NO9
Peso molecolare:
391.41
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](CO)O[C@H](OCCOCCOCCOCC#C)[C@@H]([C@H]1O)NC(C)=O
InChI
1S/C17H29NO9/c1-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-17-14(18-12(2)20)16(22)15(21)13(11-19)27-17/h1,13-17,19,21-22H,4-11H2,2H3,(H,18,20)/t13?,14?,15-,16+,17-/m0/s1
NKSPHILIVROOQP-ZKLCHKPXSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
α-GalNAc-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)