Documenti
SMB00380
Sigma-Aldrich
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-Episesamin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
Descrizione generale
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2