Vai a
B3412
Berberine hemisulfate salt
≥95%
Sinonimo/i:
Natural Yellow 18
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 203.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H18NO4 · 1/2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
methanol: soluble
CHF 203.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
methanol: soluble
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
Application
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Biochem/physiol Actions
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14050A71751T2528
description
≥95%
description
technical, ≥90% (AT)
description
≥95%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95%
assay
≥90% (AT)
assay
≥95%
assay
-
solubility
methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)