SMB00355
Herbacetin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?