Vai a
SML3464
Gossypetin
≥98% (HPLC), MKK3 and MKK6 protein kinases inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7,8-tetrahydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Hydroxyquercetin, Articulatidin, Equisporol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gossypetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, light green to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C(O)=C(OC2=C1O)C3=CC=C(C(O)=C3)O)=O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H
InChI key
YRRAGUMVDQQZIY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antioxidant, antibacterial, anticancer; potent inhibitor of MKK3 and MKK6 protein kinases
Gossypetin is a hexahydroxylated flavonoid found in the flowers and the calyx of Hibiscus, which exhibits numerous pharmacological effects, including antioxidant, antibacterial and anticancer activities. It induces apoptosis and autophagic cell death in prostate cancer cells. Gossypetin is a potent inhibitor of MKK3 and MKK6 protein kinases that suppresses esophageal cancer growth.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89695PHL82554PHL82553
Gossypetin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3464
Gossypetin
Gossypin phyproof® Reference Substance
PHL89695
Gossypin
Gossypetin 3-methylether phyproof® Reference Substance
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
, light green to yellow
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)