Documenti
SMB00227
Sigma-Aldrich
1,6,10,14-Phytatetraene-3,5,9-triol
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)C\C(C)=C\C(O)CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O3/c1-7-20(6,23)14-19(22)13-17(5)12-18(21)11-16(4)10-8-9-15(2)3/h7,9,11,13,18-19,21-23H,1,8,10,12,14H2,2-6H3/b16-11+,17-13+
ORFNMFQBYRQSRP-IUBLYSDUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3