Documenti fondamentali
SMB00189
Sigma-Aldrich
Agnuside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 397.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.44
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OC2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21?,22-/m0/s1
GLACGTLACKLUJX-WMGXWGHESA-N
Descrizione generale
Agnuside is an iridoid glycoside found in Vitex agnus-castus, a plant native to the Mediterranean region.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)