Documenti
SMB00176
Sigma-Aldrich
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Suvi Sutela et al.
BMC plant biology, 9, 124-124 (2009-10-01)
The monolignol biosynthetic pathway interconnects with the biosynthesis of other secondary phenolic metabolites, such as cinnamic acid derivatives, flavonoids and condensed tannins. The objective of this study is to evaluate whether genetic modification of the monolignol pathway in silver birch