Documenti fondamentali
SMB00026
Sigma-Aldrich
Hydroxysydonic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 614.00
CHF 614.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 614.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 614.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(O)CCCC(C)(O)c1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O5/c1-14(2,19)7-4-8-15(3,20)11-6-5-10(13(17)18)9-12(11)16/h5-6,9,16,19-20H,4,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
YCUWMGPYKGLQQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)