SCU0001
Interleukin-6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.2-2 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
Confezionamento
vial of ≥10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.1 EU/μg protein (LAL test)
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com