I2393
Interleukin-1β from rat
IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-1β, Interleukin-1β from rat, Lymphocyte activating factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
PM
17.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Il1b(24494)
Categorie correlate
Descrizione generale
Stato fisico
Risultati analitici
Citazione
2. Oppenheim, J. J., et al., Immunol. Today, 7, 45 (1986).
3. Durum, S. K., et al., Annu. Rev. Immunol., 3, 263 (1985).
4. Aarden, L., et al., J. Immunol., 123, 2928 (1979).
5. Symons, J., et al., Lymphokines and Interferons, A Practical Approach, Clemens, M., et al., (eds.), IRL Press, Oxford (1987).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.