Documenti fondamentali
SCP0244
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Sar⁹
Scegli un formato
1 MG
CHF 106.00
5 MG
CHF 366.00
CHF 106.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 106.00
5 MG
CHF 366.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H100N18O13S1
Peso molecolare:
1361.66
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
CHF 106.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Nome del prodotto
[Sar9]-Substance P,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥72%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met-NH2
Applicazioni
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Sar9]-Substance P and [Sar9] substance P-sulphone (NK1-receptor agonist) are used to study and differentiate NK1-receptors activities from NK2R and NK3R activities.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)