Documenti fondamentali
SCP0245
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
Scegli un formato
1 MG
CHF 110.00
5 MG
CHF 378.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 110.00
5 MG
CHF 378.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H98N18O14S1
Peso molecolare:
1363.63
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
[Tyr8]-Substance P,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Applicazioni
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)